Documenti fondamentali
P2548
Supelco
Sigma Pseudo Narcotic Scent Heroin formulation
powder
Sinonimo/i:
TM=["Sigma Pseudo"] Narcotic Scent (Heroin Formulation Powder)
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Stato
powder
Livello qualitativo
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Substitute for controlled substances in the training of narcotics detector dogs. Mimics the odor of heroin.
Note legali
Sigma Pseudo is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)