O0376
Oxalic acid dihydrate
ReagentPlus®, ≥99.0% (GC)
Sinonimo/i:
Ethanedioic acid dihydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
4.4 (vs air)
Livello qualitativo
Tensione di vapore
<0.01 mmHg ( 20 °C)
Nome Commerciale
ReagentPlus®
Saggio
≥99.0% (GC)
Punto di fusione
104-106 °C (lit.)
Gruppo funzionale
carboxylic acid
Stringa SMILE
[H]O[H].[H]O[H].OC(=O)C(O)=O
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- As a catalyst in the preparation of tetrahydroquinoline derivatives via imino Diels-Alder reaction.
- As a homogeneous catalyst in the preparation of highly functionalized piperidines via multi-component reaction.
- As an oxidant for the formation of triazolinediones from corresponding urazoles and bisurazoles via oxidation.
- In the transformation of thiols to nitrosothiols by reacting with sodium nitrite.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?