O0146000
Olsalazine sodium
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
4,4′-Dihydroxyazobenzene-3,3′-dicarboxylic acid disodium salt, 5,5′-Azobis(salicylic acid, sodium salt), Mordant Yellow 5
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
olsalazine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C14H10N2O6.2Na/c17-11-3-1-7(5-9(11)13(19)20)15-16-8-2-4-12(18)10(6-8)14(21)22;;/h1-6,15,17H,(H,19,20)(H,21,22);;/q;2*+1/p-2/b16-8-;;
QQWFSVYVHLECFP-XBPUGJBTSA-L
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)