Documenti fondamentali
NISTRM8505
Vanadium in crude oil
NIST® RM 8505
Sinonimo/i:
Crude oil
About This Item
Numero CAS:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
petroleum
Formato
matrix material
Altre note
Example analytes are listed below as a reference. Please download a current certificate at nist.gov/SRM for current analytes and certified values.
Vanadium (V)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
FlameHealth hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
19.4 °F - (External MSDS)
Punto d’infiammabilità (°C)
-7 °C - (External MSDS)
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)