Documenti fondamentali
NISTC2418
High-purity lead
NIST® SRM® C2418
Sinonimo/i:
Lead
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Pb
Numero CAS:
Peso molecolare:
207.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Resistività
20.65 μΩ-cm
tecniche
optical emission spectroscopy (OES): suitable
P. ebollizione
1740 °C (lit.)
Punto di fusione
327.4 °C (lit.)
Formato
matrix material
Stringa SMILE
[Pb]
InChI
1S/Pb
WABPQHHGFIMREM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended for use as a composition standard for optical emission spectrometric methods of analysis. It is in the form of a disk, 50 mm (2 in.) in diameter and 16 mm (5/8 in.) thick. For more information, please refer to the COA and SDS.
SRM C2418_cert
SRM C2418_SDS
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Cadmium (Cd), silver (Ag)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Aluminium (Al), Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Calcium (Ca), Cobalt (Co), Copper (Cu), Iron (Fe), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Tellurium (Te), Tin (Sn), Zinc (Zn)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazardEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1 Oral
Organi bersaglio
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)