NISTC1296
Stainless Steel
NIST® SRM® C1296
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
X-ray spectroscopy: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM C1296_cert
SRM C1296_SDS
Applicazioni
Altre note
Carbon (C), Manganese (Mn), Phosphorus (P), Sulfur (S), Silicon (Si), Copper (Cu), Nickel (Ni), Chromium (Cr), Vanadium (V), Molybdenum (Mo), Cobalt (Co), Titanium (Ti), Aluminium (Al), Niobium (Nb)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Bismuth (Bi), Boron (B), Lead (Pb), Selenium (Se), Tantalum (Ta), Tellurium (Te), Tin (Sn), Tungsten (W)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)