NIST2890
Water saturated 1-octanol
NIST® SRM® 2890
Sinonimo/i:
1-Octanol - water mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 5 x 2 mL
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
Karl-Fischer titration: suitable
Formato
neat
InChI
1S/C8H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9/h9H,2-8H2,1H3
KBPLFHHGFOOTCA-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
SRM 2890_cert
SRM 2890_SDS
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Available with a certified value of water content that is equally weighted means of the results obtained from:
(2) Volumetric Karl Fischer measurements.
(3) An interlaboratory comparison study involving collaborating laboratories.
- Certified values are metrologically traceable to the International System of Units (SI) and SI-derived units of mass.
- The NIST certificate is provided with storage, use and handling instructions.
Altre note
Water (H2O)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
187.7 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
86.5 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Protocolli
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis