Documenti fondamentali
NIST2185
Potassio ftalato monobasico
NIST® SRM® 2185, pD standard
Sinonimo/i:
Acido ftalico, KHP, Potassio biftalato, Potassio idrogeno ftalato
About This Item
Formula condensata:
HOOCC6H4COOK
Numero CAS:
Peso molecolare:
204.22
Beilstein:
3637128
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
agenzia
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Forma fisica
crystals
Confezionamento
pkg of 60 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
295-300 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Stringa SMILE
[K+].OC(=O)c1ccccc1C([O-])=O
InChI
1S/C8H6O4.K/c9-7(10)5-3-1-2-4-6(5)8(11)12;/h1-4H,(H,9,10)(H,11,12);/q;+1/p-1
IWZKICVEHNUQTL-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
Applicazioni
The Standard Reference Material (SRM) is primarily intended for use in the preparation of buffer solutions for the calibration of electrodes in pH measurement systems.
Caratteristiche e vantaggi
Instructions for use and storage are provided on the NIST certificate.
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Potassium Hydrogen Phthalate
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
387.1 °F - Pensky-Martens closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
197.3 °C - Pensky-Martens closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Potassium dichromate NIST® SRM® 136f, oxidimetric standard
NIST136F
Potassium dichromate
Potassium iodate reference material for titrimetry, certified by BAM, >99.5%
Supelco
60386
Potassium iodate
Sodio cloruro NIST® SRM® 975a
NIST975A
Sodio cloruro