Documenti fondamentali
NIST2143
p-Fluorobenzoic acid
NIST®SRM®
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H5FO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
140.11
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
neat
Temperatura di conservazione
15-25°C
InChI
1S/C7H5FO2/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H,(H,9,10)
BBYDXOIZLAWGSL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Fluorine (F)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)