Documenti fondamentali
40124
Supelco
4,4′-DDT solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
1,1,1-Trichloro-2,2-bis(4-chlorophenyl)ethane solution, 4,4′-DDT solution
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9Cl5
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.49
Beilstein:
1882657
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
ID PubChem:
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
agriculture
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(cc1)C(c2ccc(Cl)cc2)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl5/c15-11-5-1-9(2-6-11)13(14(17,18)19)10-3-7-12(16)8-4-10/h1-8,13H
YVGGHNCTFXOJCH-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
mouse ... Esr1(13982)
rat ... Ar(24208)
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Qingxiang Zhou et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 48(3), 191-197 (2013-01-30)
The goal of the present study was to investigate the feasibility of silicon dioxide (SiO(2)) microspheres without special modification to enrich dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) and its main metabolites, p,p'-dichlorodiphenyl-2,2-dichloroethylene (p,p'-DDD) and p,p'-dichlorodiphenyldichloroethylene (DDE) in combination with gas chromatography-electron-capture detection. The experimental results
T Vukavić et al.
Environment international, 54, 45-49 (2013-02-14)
Three groups of POPs - DDT, HCH and PCBs were monitored in early human milk for 27 years (1982-2009), as a measure of environmental pollution in the same geographic region (South Bačka, Voyvodina, Serbia). Measurements were performed using ECD GC
Guanlin Guo et al.
The Science of the total environment, 450-451, 223-229 (2013-03-19)
Dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) was a frequently occurring type of persistent organic environmental pollutant in China and DDT-containing antifouling paint could be the main contributor of DDT to shipyards and fishing harbors. A field survey was conducted in a shipyard in southern
Shüné V Oliver et al.
Malaria journal, 12, 44-44 (2013-02-02)
Anopheles arabiensis is a major malaria vector in Africa. It thrives in agricultural areas and has been associated with increased malaria incidence in areas under rice and maize cultivation. This effect may be due to increased adult size and abundance
Maria N Manaca et al.
Environmental science and pollution research international, 20(5), 3472-3479 (2012-11-28)
The concentrations of dichlorodiphenyltrichloroethane (DDT) compounds in cord blood of 214 children born between 2003 and 2006 in Manhiça (Mozambique) have been determined. In this time interval, corresponding to the period before DDT reintroduction for indoor residual spraying, the observed
Protocolli
US EPA Method 8081: GC Analysis of Organochlorine Pesticides on Equity®-5