Documenti fondamentali
NIST1886B
White Portland Cement
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Confezionamento
pkg of 20 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
15-25°C
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Silicon dioxide (SiO2), Aluminium di oxide (Al2O3), Ferric oxide (Fe2O3), Calcium oxide (CaO), Magnesium oxide (MgO), Sodium oxide (Na2O), Potassium oxide (K2O), Titanium di oxide (TiO2), Phosphorus pentoxide (P2O5), Manganese(III) oxide (Mn2O3), Chromium(III) oxide (Cr2O3), Strontium oxide (SrO), Chloride (Cl)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Zinc oxide (ZnO), Barium oxide (BaO), Sulfide sulfur (S2-), Calcium oxide (CaO), Fluoride (F), Mercury (Hg)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)