NIST2429
Flue Gas Desulfurization Gypsum
NIST®SRM®
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 200 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Descrizione generale
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)