Documenti fondamentali
NIST1659A
Methane in air
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Descrizione
NIST® SRM® 1659a, nominal 10 μmol/mol
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
mixture
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Methane (CH4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Water (H2O), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Compr. Gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)