Documenti fondamentali
NIST2751
Methane in air
NIST® SRM® 2751, nominal 100 μmol/mol
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of cylinder
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Formato
mixture
Descrizione generale
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Methane (CH4)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Argon (Ar), Carbon dioxide (CO2), Oxygen (O), Total hydrocarbons, Water (H2O), Nitrogen (N)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Pittogrammi
Gas cylinder
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Press. Gas Liquefied gas
Codice della classe di stoccaggio
2A - Gases
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)