Documenti fondamentali
NIST143D
L-Cistina
NIST® SRM® 143d
Sinonimo/i:
Acido (R,R)-3,3′-ditio-bis(2-ammino-propionico)
About This Item
Formula condensata:
[-SCH2CH(NH2)CO2H]2
Numero CAS:
Peso molecolare:
240.30
Beilstein:
1728094
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 2 g
Produttore/marchio commerciale
NIST®
Punto di fusione
>240 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Stringa SMILE
N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C6H12N2O4S2/c7-3(5(9)10)1-13-14-2-4(8)6(11)12/h3-4H,1-2,7-8H2,(H,9,10)(H,11,12)/t3-,4-/m0/s1
LEVWYRKDKASIDU-IMJSIDKUSA-N
Descrizione generale
This Standard Reference Material (SRM) is intended primarily for use in validating microchemical procedures for the determination of carbon, hydrogen, nitrogen, and sulfur in organic matter. SRM 143d is pure crystalline cystine supplied in a 2 g unit size. For more information, please refer to the SDS and COA.
SRM 143D_cert
SRM 143D_SDS
Altre note
Certified for the analytes listed below.
Carbon (C), Hydrogen (H), Nitrogen (N), Oxygen (O), Sulfur (S), Cystine (C6H12N2O4S2)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6
L-Cistina
SAFC
C5735
L-Cistina
Acetanilide NIST® SRM®141E
NIST141E
Acetanilide
L-cistina from non-animal source, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98.0% dry basis
Sigma-Aldrich
C6727
L-cistina
L-cisteina ≥97%, FG
Sigma-Aldrich
W326305
L-cisteina
L-cisteina 97%
Sigma-Aldrich
168149
L-cisteina