NIST1114
Gilding metal
NIST® SRM® 1114
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of disk
Produttore/marchio commerciale
NIST®
tecniche
XRF: suitable
optical emission spectroscopy (OES): suitable
Formato
matrix material
Categorie correlate
Descrizione generale
SRM 1114_cert
SRM 1114_SDS
Altre note
Copper (Cu), Zinc (Zn), Tin (Sn), Nickel (Ni), Iron (Fe), Lead (Pb), Phosphorus(P)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)