M6930
Mycoplasma enrichment supplement
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Mycoplasma supplement
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
applicazioni
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary
microbiology
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Compatibilità
mycoplasma
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
Horse serum: 20.00ml
Yeast extract (25% w/v solution): 10.00ml
Thallous acetate: 25.00mg
Penicillin G: 20,000 IU
Ricostituzione
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Detect mycoplasma contamination in cell cultures three ways: culture test, DNA stain test, or mycoplasma PCR test. Mycoplasma elimination kits rid cultures of contamination.