M1556000
Methyl 12-hydroxystearate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
12-Hydroxystearic acid methyl ester, Methyl 12-hydroxyoctadecanoate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
methyl 12-hydroxystearate
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCC(O)CCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C19H38O3/c1-3-4-5-12-15-18(20)16-13-10-8-6-7-9-11-14-17-19(21)22-2/h18,20H,3-17H2,1-2H3
RVWOWEQKPMPWMQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)