M0370020
Mepivacaine impurity B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Desbutylbupivacaine, (RS)-N-(2,6-Dimethylphenyl)piperidine-2-carboxamide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
mepivacaine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
O=C(NC1=C(C)C=CC=C1C)C2NCCCC2
InChI
1S/C14H20N2O/c1-10-6-5-7-11(2)13(10)16-14(17)12-8-3-4-9-15-12/h5-7,12,15H,3-4,8-9H2,1-2H3,(H,16,17)
SILRCGDPZGQJOQ-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)