Documenti fondamentali
LTR-CV2-NCR-01
SARS-CoV-2 Nucleocapsid, RNA binding domain (aa 46- aa 173)
pkg of 1 mg
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.41
Grado
analytical standard
Saggio
>95%
PM
Mw 15 kDa
Confezionamento
pkg of 1 mg
Produttore/marchio commerciale
InBio
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Source: E. coli
Formulation: Preservative and carrier-free in 0.3M NaCl, 1X PBS, pH 7.4.
Concentration: xx based on OD 280nm. Extinction Coefficient = 1.8.
Purification: Purified from E. coli by multi-step chromatography.
Notes:
(1) SARS-CoV-2 NCR has a C-terminal 7xHis-tag.
(2) Point mutation (P46G) introduced to increase stability.
(3) A LoTox product, Endotoxin < 0.03 EU/μg.
Esclusione di responsabilità
For research and commercial use in vitro: not for human in vivo or therapeutic use.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)