Key Documents
I7513
Sigma-Aldrich
Indoxyl β-D-galactopyranoside
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H17NO6
Numero CAS:
Peso molecolare:
295.29
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171500
ID PubChem:
NACRES:
NA.47
Saggio
>99.5% (TLC)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Impurezze
≤1 mol/mol acetone
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
OC[C@H]1O[C@@H](Oc2c[nH]c3ccccc23)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H]1O
InChI
1S/C14H17NO6/c16-6-10-11(17)12(18)13(19)14(21-10)20-9-5-15-8-4-2-1-3-7(8)9/h1-5,10-19H,6H2/t10-,11+,12+,13-,14-/m1/s1
XVARCVCWNFACQC-MBJXGIAVSA-N
Pittogrammi
FlameExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)