H1425000
Hydrocortisone hydrogen succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Hydrocortisone 21-hemisuccinate, 11β,17α,21-Trihydroxy-4-pregnene-3,20-dione 21-hemisuccinate, Cortisol 21-hemisuccinate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
hydrocortisone
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
C[C@]12CCC(=O)C=C1CC[C@H]3[C@@H]4CC[C@](O)(C(=O)COC(=O)CCC(O)=O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@H]23
InChI
1S/C25H34O8/c1-23-9-7-15(26)11-14(23)3-4-16-17-8-10-25(32,24(17,2)12-18(27)22(16)23)19(28)13-33-21(31)6-5-20(29)30/h11,16-18,22,27,32H,3-10,12-13H2,1-2H3,(H,29,30)/t16-,17-,18-,22+,23-,24-,25-/m0/s1
VWQWXZAWFPZJDA-CGVGKPPMSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)