ERMFD069
Corundum Powder (Particle size distribution)
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Corundum
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
InChI
1S/2Al.3O
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)