Documenti fondamentali
ERMCC141
Loam soil (trace elements)
ERM®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
ERMCC141
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 2
1 of 2