ERMBF421B
EH92-527-1 Potato (level 1)
ERM®, certified reference material, 100% EH92-527-1 potato, for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
About This Item
Codice UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Qualità
for the detection of GMO potato (EH92-527-1) with PCR
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Risultati analitici
For more information please see:
ERMBF421B
ERMBF421B
Note legali
ERM is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)