ERMAD413
Plasmid DNA Fragments of MON 810 Maize
ERM®, certified reference material
Sinonimo/i:
Maize GMO Standard ERM-BF413, GMO Standard ERM-BF413, Maize MON 810
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
ERM®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Risultati analitici
ERMAD413
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)