E1100000
Ergosterol
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
3β-Hydroxy-5,7,22-ergostatriene, 5,7,22-Ergostatrien-3β-ol, Provitamin D2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant
Grado
pharmaceutical primary standard
agenzia
EP
Famiglia di API
ergosterol
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
EDQM
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Punto di fusione
156-158 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
[H][C@@]1(CC[C@@]2([H])C3=CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]12C)[C@H](C)\C=C\[C@H](C)C(C)C
InChI
1S/C28H44O/c1-18(2)19(3)7-8-20(4)24-11-12-25-23-10-9-21-17-22(29)13-15-27(21,5)26(23)14-16-28(24,25)6/h7-10,18-20,22,24-26,29H,11-17H2,1-6H3/b8-7+/t19-,20+,22-,24+,25-,26-,27-,28+/m0/s1
DNVPQKQSNYMLRS-APGDWVJJSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 4
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)