Key Documents
E003632
Sigma-Aldrich
Gentamicina
About This Item
Numero CAS:
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51281651
ID PubChem:
Forma fisica
powder
Livello qualitativo
Potenza
≥590 μg Gentamicin base per mg
Durata
2 yr at 2‑8 °C (for sterile filtered solutions)
Concentrazione
50 μg/mL in H2O (is the recommended working concentration for eukaryotic cell culture)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=S(O)(O)=O.O[C@]1(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]2[C@@H](O)[C@H](O[C@H]3O[C@@](CC[C@H]3N)([C@@H](C)NC)[H])[C@@H](N)C[C@H]2N)OC1)NC.O[C@]4(C)[C@@H]([C@@H](O)[C@@H](O[C@@H]5[C@@H](O)[C@H](O[C@H]6O[C@@](CC[C@H]6N)([C@@H](C)N)[H])[C@@H](N)C[C@H]5N)OC4)NC.O[
InChI
1S/C21H43N5O7.C20H41N5O7.C19H39N5O7.H2O4S/c1-9(25-3)13-6-5-10(22)19(31-13)32-16-11(23)7-12(24)17(14(16)27)33-20-15(28)18(26-4)21(2,29)8-30-20;1-8(21)12-5-4-9(22)18(30-12)31-15-10(23)6-11(24)16(13(15)26)32-19-14(27)17(25-3)20(2,28)7-29-19;1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;1-5(2,3)4/h9-20,25-29H,5-8,22-24H2,1-4H3;8-19,25-28H,4-7,21-24H2,1-3H3;8-18,24-27H,3-7,20-23H2,1-2H3;(H2,1,2,3,4)/t9-,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16-,17+,18-,19-,20-,21+;8-,9-,10+,11-,12+,13+,14-,15-,16+,17-,18-,19-,20+;8-,9+,10-,11+,12-,13+,14+,15-,16+,17+,18+,19-;/m110./s1
RDEIXVOBVLKYNT-HDZPSJEVSA-N
Applicazioni
Gentamicin sulfate, a broad-spectrum antibiotic, used as a selection agent (gentamicin-resistance gene) in cell culture and molecular biology applications. This product is recommended for use at 50 mg/L.
Azioni biochim/fisiol
Modalità d′azione: La gentamicina provoca un errore di lettura dei codoni legandosi alla subunità ribosomiale 30S e bloccando così la traslocazione del peptidil-tRNA dal sito dell′accettore al sito del donatore. L′effetto battericida della gentamicina sullo Pseudomonas aeruginosa è determinato dal legame che si instaura tra la gentamicina e la membrana esterna, su cui agisce dislocando i cationi naturali, destabilizzando la membrana e originando fori nella superficie cellulare.
Spettro antimicrobico: Include batteri Gram-negativi e Gram-positivi, compresi ceppi resistenti a tetraciclina, cloramfenicolo, kanamicina e colistina, in particolare ceppi di Pseudomonas, Proteus, Staphylococcus e Streptococcus.
Componenti
Gentamicin is an aminoglycoside complex produced by fermentation of Micromonospora purpurea or M. echinospora. It is used as the sulfate salt. There are three components, each consisting of five basic nitrogens and requiresing five equivalents of sulfuric acid per mole of gentamicin base.
Avvertenza
Sterile solutions should be stored at 2-8°C. Solutions have also been shown to be stable at room temperature and in boiling aqueous buffers of pH 2-14.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Fu Zhao et al.
World neurosurgery, 117, e269-e279 (2018-06-15)
Vestibular schwannomas (VSs) can cause serious neurological defects including hearing loss and facial paralysis. The aim of this study is to identify whether Hippo signaling could be a potential targetable pathway for clinical treatment in VSs. Gene expression profiling was
Tao Wang et al.
International journal of molecular medicine, 46(1), 340-350 (2020-07-07)
The present study aimed to investigate the protective effects exerted by astragaloside‑IV (AIV) on retinal pigment epithelial (RPE) cells of rats with diabetes mellitus (DM), and to explore the underlying molecular mechanisms. For this purpose, a rat model of DM
Cui Li et al.
Food chemistry, 227, 48-54 (2017-03-10)
Our aim in this study is to show that IgY antibody based immunoassays could be used to detect antibiotic residues in animal-derived food. Briefly, full antigens of gentamicin (Gent) and kanamycin (Kana) were used to immunize the laying chickens to
Yu Xia et al.
Autophagy, 15(6), 960-975 (2019-01-27)
Macroautophagy/autophagy is a conserved ubiquitous pathway that performs diverse roles in health and disease. Although many key, widely expressed proteins that regulate autophagosome formation followed by lysosomal fusion have been identified, the possibilities of cell-specific elements that contribute to the
Ebtehal S Al-Abdullah et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 20(5), 8125-8143 (2015-05-09)
The reaction of 1-adamantyl isothiocyanate 4 with the various cyclic secondary amines yielded the corresponding N-(1-adamantyl)carbothioamides 5a-e, 6, 7, 8a-c and 9. Similarly, the reaction of 4 with piperazine and trans-2,5-dimethylpiperazine in 2:1 molar ratio yielded the corresponding N,N'-bis(1-adamantyl)piperazine-1,4-dicarbothioamides 10a