D7439
Dihydroartemisinin
analytical standard, mixture of α and β isomers
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥97% (TLC)
Forma fisica
powder
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[C@H]1C(O)O[C@@]2([H])[C@@]3(OO4)[C@](CC[C@]4(C)O2)([H])[C@H](C)CC[C@]31[H]
InChI
1S/C15H24O5/c1-8-4-5-10-9(2)12(16)18-13-15(10)11(8)6-14(3,7-17-13)19-20-15/h8-13,16H,4-7H2,1-3H3/t8-,9-,10+,11+,12?,13+,14+,15+/m1/s1
DJGUTYJDEZGRGH-NJEKVMANSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Attenzione
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Org. Perox. C
Codice della classe di stoccaggio
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?