D6924
Dextran sulfate sodium salt from Leuconostoc spp.
average mol wt 9,000-20,000
About This Item
Origine biologica
bacterial (Leuconostoc mesenteroides)
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Attività ottica
[α]/D 90 to 105 °, c = 6% (w/v)
PM
average mol wt 9,000-20,000
Composizione
Sulfur Content, 16.0-19.0%
Colore
white to off-white
Intervallo di pH utile
5.5 - 8.0
Solubilità
H2O: 100 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
- to evaluate the participation of sulfated glycans on the interaction of recombinant human proacrosin/acrosin with zona pellucida (ZP) glycoproteins
- to inject into the vitreous cavity of embryonic day five chick embryos to assess the eye size and to study its impact on cell proliferation in the retina
- to test the structural specificity of binding of TNF-stimulated gene 6 (TSG-6) to immobilized hyaluronan (HA)
Azioni biochim/fisiol
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Layer-by-Layer (LbL) Assembly, A "Gentle Yet Flexible" Method Toward Functional Biomaterials
Protocolli
Dextran sulfates are supplied as the sodium salt forms, making them soluble and stable in water. Dextran sulfate contains approximately 17% sulfur which is equivalent to approximately 2.3 sulfate groups per glucosyl residue.