CRMUDELU
Density Standard
ASTM D 4052; ISO 12185 (0.8687 g/mL, 15 °C)
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Confezionamento
pkg of 250 mL
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Asp. Tox. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
158.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
70 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)