CRM2004
Trace Metals - Taiwan Clay 2
certified reference material, pkg of 50 g
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 50 g
Produttore/marchio commerciale
RTC CRM2004-050
tecniche
AAS: suitable
ICP: suitable
applicazioni
environmental
Formato
matrix material
Temperatura di conservazione
2-30°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Altre note
Esclusione di responsabilità
Analita
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - Skin Sens. 1
WGK 3