CL26
CCS Viscosity Standard
ASTM D 5293 and SAE Specification J317
Sinonimo/i:
Cold-Cranking Simulator Viscosity Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
Paragon Scientific Ltd
applicazioni
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Formato
mixture
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
426.2 - 494.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
219 - 257 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)