Documenti fondamentali
CCW4690
Millipore
SGQ Broth in flasks
Liquid medium in Tube for low acid beverage spoiling microorganisms, especially for Dekkera spp., suitable for microbiology
Sinonimo/i:
SGQB
About This Item
Codice UNSPSC:
41171607
NACRES:
NA.74
Livello qualitativo
Stato
suspension
Durata
12 mo. at 8‑25 °C (limited shelf life, expiry date on the label)
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
box of 10 bottles
Condizioni di stoccaggio
(Tightly closed)
Parametri
450 mL filling volume
Volume del flacone
500 mL
Colore
slightly yellowish
pH
4.3±0.2 (25 °C)
applicazioni
food and beverages
microbiology
Compatibilità
Brettanomyces/Dekkera spp.
Descrizione generale
The SGQ Broth allows the growth of organisms that can spoil low-acid beverages, specially Dekkera spp.
Applicazioni
SGQBroth in flasks is used to detect low-acid beverage-spoiling microorganisms,specially Dekkera spp.
Componenti
  • 1 box with 10 bottles of 500 mL
  • Injectable cap: Plastic screw inner cap
Altre note
  • Using syringe needles with a diameter greater than 0.8 mm is not recommended.
  • Liquid medium formulated according to the specifications of the customer.
  • Use the medium according to the intended purpose, samples, and validated methods.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)