Documenti fondamentali
C3674
Sigma-Aldrich
Acido citrico
≥98% (GC), anhydrous
About This Item
Formula condensata:
C6H5O7Na3
Numero CAS:
Peso molecolare:
258.07
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
anhydrous
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (GC)
Stato
powder
Solubilità
water: 50 mg/mL, clear, colorless
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[Na+].OC(CC([O-])=O)(CC([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C6H8O7.3Na/c7-3(8)1-6(13,5(11)12)2-4(9)10;;;/h13H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)(H,11,12);;;/q;3*+1/p-3
HRXKRNGNAMMEHJ-UHFFFAOYSA-K
Categorie correlate
Descrizione generale
Il sale trisodico dell′acido citrico corrisponde a un peso molecolare di 258 Da. Ha un elevato contenuto di sodio ed elevati coefficienti di setacciatura.
Applicazioni
Il sale trisodico dell′acido citrico è stato usato:
  • come componente del tampone della fase mobile nell′analisi con cromatografia liquida ad alta prestazione di omogenati dello striato dorsale (124)
  • come elettrolita per la co-deposizione NiW (125)
  • come componente del tampone SSC (soluzione salina di citrato di sodio) per le fasi di lavaggio nell′ibridazione con sonda (126)
Azioni biochim/fisiol
Il sale trisodico dell′acido citrico come soluzione al 4% è usato commercialmente come anticoagulante nella conservazione del sangue. È usato nella terapia renale sostitutiva continua (CRRT) come agente dell′anticoagulazione regionale con citrato (RCA). Il sale trisodico dell′acido citrico è usato come stabilizzante elettrostatico per la generazione di nanoparticelle microsferiche cave di ossido di ferro (II, III).
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Regional citrate anticoagulation for RRTs in critically ill patients with AKI
Morabito S, et al.
Clinical journal of the American Society of Nephrology : CJASN, 9(12), 2173-2188 (2014)
Trisodium citrate-assisted synthesis of highly water-dispersible and superparamagnetic mesoporous Fe3O4 hollow microspheres via solvothermal process
Jiang X, et al.
Journal of alloys and compounds, 636, 34-39 (2015)
Citrate anticoagulation for continuous renal replacement therapy (CRRT) in patients with acute kidney injury admitted to the intensive care unit
Davenport Aand Tolwani A
NDT Plus, 2(6), 439-447 (2009)
Hicham Majd et al.
Biomaterials, 54, 136-147 (2015-04-25)
Over the past decade, various implantable devices have been developed to treat diseases that were previously difficult to manage such diabetes, chronic pain, and neurodegenerative disorders. However, translation of these novel technologies into clinical practice is often difficult because fibrotic
Heidi M Rivera et al.
Obesity (Silver Spring, Md.), 23(11), 2157-2164 (2015-11-05)
To utilize a nonhuman primate model to examine the impact of maternal high-fat diet (HFD) consumption and pre-pregnancy obesity on offspring intake of palatable food and to examine whether maternal HFD consumption impaired development of the dopamine system, critical for