C3230000
Cyclohexa-1,4-dienylglycine
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(R)-(−)-2-(2,5-Dihydrophenyl)glycine, (R)-α-Amino-1,4-cyclohexadiene-1-acetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cefradine
Produttore/marchio commerciale
EDQM
Punto di fusione
280 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
N[C@@H](C(O)=O)C1=CCC=CC1
InChI
1S/C8H11NO2/c9-7(8(10)11)6-4-2-1-3-5-6/h1-2,5,7H,3-4,9H2,(H,10,11)/t7-/m1/s1
JBJJTCGQCRGNOL-SSDOTTSWSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)