Documenti fondamentali
BP787
Colecalciferolo
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(+)-Vitamina D3, 7-deidrocolesterolo attivato, Calciol
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H44O
Numero CAS:
Peso molecolare:
384.64
Beilstein:
2339331
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
colecalciferol
Stato
crystalline
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
Produttore/marchio commerciale
BP
Colore
white
Punto di fusione
83-86 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Formato
neat
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@@]1([H])CC[C@@]([C@]1(C)CCC/2)([H])C2=C\C=C(C[C@@H](O)CC3)/C3=C
InChI
1S/C27H44O/c1-19(2)8-6-9-21(4)25-15-16-26-22(10-7-17-27(25,26)5)12-13-23-18-24(28)14-11-20(23)3/h12-13,19,21,24-26,28H,3,6-11,14-18H2,1-2,4-5H3/b22-12+,23-13-/t21-,24+,25-,26+,27-/m1/s1
QYSXJUFSXHHAJI-YRZJJWOYSA-N
Informazioni sul gene
human ... VDR(7421)
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Colecalciferol is a fat soluble vitamin, which participates in the calcium and phosphate metabolism. It is sourced either through the diet or by exposing skin to ultraviolet rays. Oral administration of vitamin D3 is readily absorbed and is stored in adipose tissue.
Applicazioni
Colecalciferol BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Alendronic Acid and Colecalciferol Tablets
  • Colecalciferol Injection
  • Paediatric Vitamins A, C and D Oral Drops
  • Colecalciferol Tablets
  • Calcium and Colecalciferol Chewable Tablets
  • Calcium and Ergocalciferol Tablets
  • Calcium and Ergocalciferol Chewable Tablets
  • Ergocalciferol Tablets
  • Calcium and Colecalciferol Tablets
  • Azioni biochim/fisiol
    La vitamina D agisce attraverso un recettore che modula la proliferazione e la differenziazione delle cellule sia normali, sia tumorali.
    La vitamina D agisce attraverso un recettore che è un membro della superfamiglia dei fattori di trascrizione ligando-dipendenti. Modula la proliferazione e la differenziazione sia delle cellule normali che tumorali. Ha effetti antiproliferativi e antimetastatici sulle cellule del cancro della mammella, del colon e della prostata. I recettori della vitamina D attivati nell'intestino e nelle ossa sono responsabili della regolazione dell'assorbimento e dell'omeostasi del calcio.
    Confezionamento
    Unit quantity: 500 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Altre note
    Sales restrictions may apply.
    Pittogrammi
    Skull and crossbonesHealth hazard
    Avvertenze
    Danger
    Indicazioni di pericolo
    Classi di pericolo
    Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - STOT RE 1 Oral
    Codice della classe di stoccaggio
    6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
    WGK 2
    Not applicable
    Scegli una delle versioni più recenti:
    Certificati d'analisi (COA)