BCR327
Unalloyed zinc (disc) (trace elements)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
Zinc, unalloyed
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
matrix material
Risultati analitici
For more information please see:
BCR327
BCR327
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)