Documenti fondamentali
GF41165041
Zinc
foam, thickness 20 mm, size 300 × 300 mm, bulk density 0.28 g/cm3
Sinonimo/i:
ZN003813
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
Zn
Numero CAS:
Peso molecolare:
65.39
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12141750
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Produttore/marchio commerciale
Goodfellow 411-650-41
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Misura
300 × 300 mm
Spessore
20 mm
P. ebollizione
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Densità bulk
0.28 g/cm3
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Note legali
Product of Goodfellow
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)