BCR309
6-Nitrochrysene
BCR®, certified reference material
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
220 °C (dec.) (lit.)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cc2c3ccccc3ccc2c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-19(21)18-11-17-13-6-2-1-5-12(13)9-10-15(17)14-7-3-4-8-16(14)18/h1-11H
UAWLTQJFZUYROA-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Risultati analitici
BCR309
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Muta. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)