103594
1-Nitronaphthalene
99%
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99%
Stato
solid
P. ebollizione
304 °C (lit.)
Punto di fusione
53-57 °C (lit.)
Solubilità
H2O: insoluble
alcohol: soluble
carbon disulfide: freely soluble
chloroform: soluble
diethyl ether: freely soluble
Densità
1.223 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-][N+](=O)c1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7NO2/c12-11(13)10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
RJKGJBPXVHTNJL-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Flam. Sol. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?