BCR293
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl (IUPAC No. 52)
BCR®, certified reference material
Sinonimo/i:
2,2′,5,5′-Tetrachlorobiphenyl
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
Clc1ccc(Cl)c(c1)-c2cc(Cl)ccc2Cl
InChI
1S/C12H6Cl4/c13-7-1-3-11(15)9(5-7)10-6-8(14)2-4-12(10)16/h1-6H
HCWZEPKLWVAEOV-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
BCR293
Note legali
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)