Documenti fondamentali
BCR152
Dibenz[a,i]acridine
BCR®, certified reference material
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C21H13N
Numero CAS:
Peso molecolare:
279.33
Beilstein:
209225
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
c1ccc2cc3nc4ccc5ccccc5c4cc3cc2c1
InChI
1S/C21H13N/c1-2-7-16-13-21-17(11-15(16)6-1)12-19-18-8-4-3-5-14(18)9-10-20(19)22-21/h1-13H
MRXMZJQYYWLOCW-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
For more information please see:
BCR152
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)