BCR126B
Lead glass (composition/refractive index)
BCR®, certified reference material
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
agenzia
BCR®
Produttore/marchio commerciale
JRC
applicazioni
glass & ceramic
Formato
matrix material
Categorie correlate
Risultati analitici
For more information please see:
BCR126B
BCR126B
Note legali
BCR is a registered trademark of European Commission
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)