B3426
Bile salts mixture
suitable for microbiology
Sinonimo/i:
Bile acids sodium salt, cholic acid-deoxycholic acid sodium salt mixture
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
non-sterile
Livello qualitativo
Forma fisica
powder
Confezionamento
pkg of 100 g
Perdita
≤6% loss on drying
Colore
yellow to brownish-yellow
pH
7±0.5
Solubilità
distilled water: freely soluble
applicazioni
microbiology
Temperatura di conservazione
10-30°C
Descrizione generale
Applicazioni
Nota sulla preparazione
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Articoli
Today, diverse studies report the benefits of probiotics, such as inhibitory effects on pathogens, aid in the management or prevention of chronic intestinal inflammatory diseases or atopic syndromes, and support to the immune system. Potential beneficial applications abound, researchers continue to evaluate the effictiveness and clarify the mechanisms of action of probiotics.