Documenti fondamentali
ARK2015
SAFC
Acepromazine Maleate
USP, BP Vet (For Veterinary use only)
Produzione farmaceutica
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
442.53
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
51332833
agenzia
BP Vet (For Veterinary use only)
USP
Livello qualitativo
Stringa SMILE
S1c2c(cc(cc2)C(=O)C)N(c3c1cccc3)CCCN(C)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H22N2OS.C4H4O4/c1-14(22)15-9-10-19-17(13-15)21(12-6-11-20(2)3)16-7-4-5-8-18(16)23-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h4-5,7-10,13H,6,11-12H2,1-3H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+
FQRHOOHLUYHMGG-WLHGVMLRSA-N
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)