A6272
Albumin from rat serum
lyophilized powder, ≥96% (agarose gel electrophoresis)
Sinonimo/i:
RSA, Rat albumin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Saggio
≥96% (agarose gel electrophoresis)
Stato
lyophilized powder
tecniche
ELISA: suitable
tissue culture: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
rat ... ALB(24186)
Descrizione generale
Applicazioni
- in sulfo-4-(N-maleimidomethyl)cyclohexane-1-carboxylic,acid 3-sulfo-N-hydroxy-succinimide ester sodium salt (SMCC) derivatization studies
- as a component of dispersion media for the suspension of multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs)
- as a macromolecular probe in microvascular solute flux measurements
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)