99314
Sodium ionophore I - cocktail A
Selectophore™
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
Selectophore™
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Composizione
2-Nitrophenyl octyl ether, 89.5 wt. % (73732)
Sodium ionophore I, 10.0 wt. % (71732)
Sodium tetraphenylborate, 0.5 wt. % (72018)
Descrizione generale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Applicazioni
Selected application examples
Confezionamento
Clear borosilicate glass, high hydrolytic resistance (Type I)
Note legali
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
110 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
American journal of physiology. Renal physiology, 317(2), F435-F443 (2019-06-13)
We have recently reported that type A intercalated cells of the collecting duct secrete Na+ by a mechanism coupling the basolateral type 1 Na+-K+-2Cl- cotransporter with apical type 2 H+-K+-ATPase (HKA2) functioning under its Na+/K+ exchange mode. The first aim