96343
Hybriscan™ D kit
E. coli, suitable for agriculture, environmental, food and beverages, microbiology and in situ hybriziation
Sinonimo/i:
E. coli HybriScan™D, FastScan E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
HybriScan™D E. coli, suitable for microbiology
Produttore/marchio commerciale
(HybriScan™)
tecniche
microbe id | in situ hybriziation: suitable
applicazioni
agriculture
environmental
food and beverages
microbiology
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
Escherichia coli
coliforms
Categorie correlate
Descrizione generale
Caratteristiche e vantaggi
- Sensitivity (after pre enrichment): 1-10 cfu/L
- Sensitivity (cfu/assay): 5000
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.
Contenuto correlato
Fast molecular screening of beverage, water, wastewater and food for microorganisms