Key Documents
95754
Sigma-Aldrich
Polysorbate 60
tested according to Ph. Eur.
Sinonimo/i:
Polysorbatum 60
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161900
NACRES:
NA.21
agenzia
USP/NF
tested according to Ph. Eur.
Livello qualitativo
Descrizione
non-ionic
Forma fisica
liquid
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
InChI
1S/C26H50O10/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-24(30)34-19-18-31-20-22(32-15-12-27)26-25(35-17-14-29)23(21-36-26)33-16-13-28/h22-23,25-29H,2-21H2,1H3
HMFKFHLTUCJZJO-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
TWEEN® 85
Sigma-Aldrich
P4634
TWEEN® 85
TWEEN® 80 United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1547969
TWEEN® 80
TWEEN® 80 viscous liquid
Sigma-Aldrich
P1754
TWEEN® 80
TWEEN® 65
Sigma-Aldrich
P3190
TWEEN® 65